Print…
Ethyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Cyano-3,3-diphenylacrylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate
C0962-25G C0962-500G
TCIAC0962-25GEA 17 EUR
TCIAC0962-25G TCIAC0962-500G
Ethyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate
Fórmula: C₁₈H₁₅NO₂
Ponto de ebulição: 200°C
Número MDL : MFCD00027364
Número CAS: 5232-99-5
EINECS: 226-029-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency