Print…
5-(4-Chlorobutyl)hydantoin ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
C0902-25G C0902-5G
TCIAC0902-25GEA 216 EUR
TCIAC0902-25G TCIAC0902-5G
5-(4-Chlorobutyl)hydantoin ≥97.0% (por análise titulométrica)
5-(4-Chlorobutyl)hydantoin
Fórmula: C₇H₁₁ClN₂O₂
Número MDL : MFCD00059722
Número CAS: 40126-55-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity