Print…
Vinyl cinnamate ≥99.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Cinnamic Acid Vinyl Ester
Estabilização: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
C0899-25ML C0899-500ML
TCIAC0899-25MLEA 38 EUR
TCIAC0899-25ML TCIAC0899-500ML
Vinyl cinnamate ≥99.0% (por GC) estabilizada
Vinyl cinnamate
Fórmula: C₁₁H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 125°C
Ponto de Inflamação: 132°C
Número MDL : MFCD00059324
Número CAS: 3098-92-8
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity