Print…
Vinyl hexanoate ≥99.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Hexanoic Acid Vinyl Ester
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
C0898-25ML C0898-500ML
TCIAC0898-25MLEA 21 EUR
TCIAC0898-25ML TCIAC0898-500ML
Vinyl hexanoate ≥99.0% (por GC) estabilizada
Vinyl hexanoate
Fórmula: C₈H₁₄O₂
Peso Molecular: 142.20 g/mol
Ponto de ebulição: 167°C
Ponto de Inflamação: 51°C
Número MDL : MFCD00048869
Número CAS: 3050-69-9
EINECS: 221-265-0
UN: 3272
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %