Print…
Vinyl-n-octanoate ≥99.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Sinônimos: n-Octanoic Acid Vinyl Ester
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
C0896-25ML C0896-500ML
TCIAC0896-25MLEA 23 EUR
TCIAC0896-25ML TCIAC0896-500ML
Vinyl-n-octanoate ≥99.0% (por GC) estabilizada
Vinyl-n-octanoate
Fórmula: C₁₀H₁₈O₂
Peso Molecular: 170.25 g/mol
Ponto de ebulição: 135°C
Ponto de Inflamação: 75°C
Número MDL : MFCD00048915
Número CAS: 818-44-0
EINECS: 212-452-8
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %