Print…
Vinyl decanoate ≥99.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Decanoic Acid Vinyl Ester
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
C0895-25ML C0895-500ML
TCIAC0895-25MLEA 24 EUR
TCIAC0895-25ML TCIAC0895-500ML
Vinyl decanoate ≥99.0% (por GC) estabilizada
Vinyl decanoate
Fórmula: C₁₂H₂₂O₂
Peso Molecular: 198.31 g/mol
Ponto de ebulição: 148°C
Ponto de Inflamação: 106°C
Número MDL : MFCD00027349
Número CAS: 4704-31-8
EINECS: 225-185-7
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %