Print…
Cyclohexyl vinyl ether ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Estabilizado com hidróxido de potássio
C0885-25ML C0885-500ML
TCIAC0885-25MLEA 20 EUR
TCIAC0885-25ML TCIAC0885-500ML
Cyclohexyl vinyl ether ≥98.0% (por GC) estabilizada
Cyclohexyl vinyl ether
Fórmula: C₈H₁₄O
Peso Molecular: 126.20 g/mol
Ponto de ebulição: 152°C
Ponto de Inflamação: 35°C
Número MDL : MFCD00046358
Número CAS: 2182-55-0
EINECS: 218-561-7
UN: 3271
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %