Print…
1,2,3,4-Cyclopentanetetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0857-25G C0857-5G
TCIAC0857-25GEA 356 EUR
TCIAC0857-25G TCIAC0857-5G
1,2,3,4-Cyclopentanetetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
1,2,3,4-Cyclopentanetetracarboxylic dianhydride
Fórmula: C₉H₆O₆
Número MDL : MFCD00046872
Número CAS: 6053-68-5
EINECS: 227-964-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e28f5ee82d3eafb6668bae1b55716a610b7f54da&vid=e28f5ee82d3eafb6668bae1b55716a610b7f54da&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Acetone almost transparency