Print…
4-Chlorophenoxyacetyl chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
C0832-25G C0832-500G C0832-100G
TCIAC0832-25GEA 55 EUR
TCIAC0832-25G TCIAC0832-500G TCIAC0832-100G
4-Chlorophenoxyacetyl chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-Chlorophenoxyacetyl chloride
Fórmula: C₈H₆Cl₂O₂
Ponto de ebulição: 165°C
Número MDL : MFCD00000727
Número CAS: 4122-68-3
EINECS: 223-923-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Freezing point 15.0 to 23.0 deg-C