Print…
Chelidamic acid monohydrate ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Oxo-1,4-dihydropyridine-2,6-dicarboxylic acid monohydrate
C0821-25G C0821-5G
TCIAC0821-25GEA 172 EUR
TCIAC0821-25G TCIAC0821-5G
Chelidamic acid monohydrate ≥95.0% (por análise titulométrica)
Chelidamic acid monohydrate
Fórmula: C₇H₅NO₅·H₂O
Número MDL : MFCD00066478
Número CAS: 199926-39-1
EINECS: 205-335-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85ce8b397465fecddb34860d42d99b02e7256d56&vid=f7fac9c5b77646a692e54a63a88d1d1a82f885b7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %