Print…
β-Caryophyllene ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (1R,4E,9S)-4,11,11-trimethyl-8-methylene-bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, (1R,9S,E)-4,11,11-Trimethyl-8-methylenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene, (−)-β-Caryophyllene, (-)-trans-caryophyllene, NSC 11906
C0796-25ML C0796-500ML C0796-100ML
TCIAC0796-25MLEA 23 EUR
TCIAC0796-25ML TCIAC0796-500ML TCIAC0796-100ML
β-Caryophyllene ≥90.0% (por GC)
β-Caryophyllene
Fórmula: C₁₅H₂₄
Peso Molecular: 204.36 g/mol
Ponto de ebulição: 116°C
Ponto de Inflamação: 97°C
Número MDL : MFCD00075925
Número CAS: 87-44-5
EINECS: 201-746-1
Merck Index: 14,01875
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -12.0 deg (neat)