Print…
Iodo acetato de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Sodium 2-iodoacetate, Iodoacetic Acid, Sodium Salt
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
I2512-100G I2512-25G
SIALI2512-100GEA 686 EUR
SIALI2512-100G SIALI2512-25G
Iodo acetato de sódio, Sigma-Aldrich®
Iodo acetato de sódio
Fórmula: C₂H₂INaO₂
Ponto de Fusão: 208…210 °C
Ponto de Inflamação: 208 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002686
Número CAS: 305-53-3
EINECS: 206-165-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III