Print…
Chloromethylstyrene (m- and p- mixture) ≥88.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Chloromethylstyrene, Vinylbenzyl Chloride (m and p mixture)
Estabilização: Estabilizado com TBC + ONP + o-nitrocresol
C0767-25G C0767-500G
TCIAC0767-25GEA 32 EUR
TCIAC0767-25G TCIAC0767-500G
Chloromethylstyrene (m- and p- mixture) ≥88.0% (por GC) estabilizada
Chloromethylstyrene (m and p mixture)
Fórmula: C₉H₉Cl
Peso Molecular: 152.62 g/mol
Ponto de Inflamação: 107°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00051362
Número CAS: 57458-41-0
UN: 3265
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 88.0 % (total of isomer)