Print…
N-Carbobenzoxy-4-aminobutyric acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-Carbobenzoxy-4-aminobutyric acid, N-Cbz-4-aminobutanoic acid, 4-(Benzyloxycarbonylamino)butyric acid, Z-GABA-OH, N-Cbz-4-aminobutyric acid, Z-γ-Abu-OH
C0753-1G C0753-25G
TCIAC0753-1GEA 16 EUR
TCIAC0753-1G TCIAC0753-25G
N-Carbobenzoxy-4-aminobutyric acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
N-Carbobenzoxy-4-aminobutyric acid
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₄
Peso Molecular: 237.26 g/mol
Número MDL : MFCD00055835
Número CAS: 5105-78-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 68.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency