Print…
N-Carbobenzoxy-L-leucine ≥96.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-Cbz-L-leucine, Z-Leu-OH
C0739-25G C0739-5G
TCIAC0739-25GEA 157 EUR
TCIAC0739-25G TCIAC0739-5G
N-Carbobenzoxy-L-leucine ≥96.0% (por análise titulométrica)
N-Carbobenzoxy-L-leucine
Fórmula: C₁₄H₁₉NO₄
Número MDL : MFCD00026494
Número CAS: 2018-66-8
EINECS: 217-960-3
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -15.0 to -18.0 deg (C=5, EtOH)