Print…
(S)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)pentanedioic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Cbz-Glu-OH, Z-Glu-OH, N-Cbz-L-glutamic Acid
C0734-100G C0734-25G
TCIAC0734-100GEA 489 EUR
TCIAC0734-100G TCIAC0734-25G
(S)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)pentanedioic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(S)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)pentanedioic acid
Fórmula: C₁₃H₁₅NO₆
Número MDL : MFCD00002801
Número CAS: 1155-62-0
EINECS: 214-584-1
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -8.0 deg (C=8, AcOH)