Print…
(+)-Catechin hydrate ≥97.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (+)-Catechin, (+)-3,3',4',5,7-Flavanpentol hydrate, (2R,3S)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)chromane-3,5,7-triol
C0705-1G C0705-10G
TCIAC0705-1GEA 24 EUR
TCIAC0705-1G TCIAC0705-10G
(+)-Catechin hydrate ≥97.0% (por HPLC)
(+)-Catechin hydrate
Fórmula: C₁₅H₁₄O₆·xH₂O
Peso Molecular: 290.27 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: 96°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00075649
Número CAS: 225937-10-0
EINECS: 205-825-1
Merck Index: 14,01902
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=979fe091b49a193b70e5310d287ba6a54c634d37&vid=979fe091b49a193b70e5310d287ba6a54c634d37&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D +13.0 to +18.0 deg (C=5, Acetone (50%)) (calcd.on anh.substance)
Water 3.0 to 5.0 %