Print…
(R)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)succinic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Cbz-D-Asp-OH, Z-D-Asp-OH, N-Cbz-D-aspartic Acid, N-Benzyloxycarbonyl-D-aspartic acid
C0689-1G C0689-5G
TCIAC0689-1GEA 16 EUR
TCIAC0689-1G TCIAC0689-5G
(R)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)succinic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
(R)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)succinic acid
Fórmula: C₁₂H₁₃NO₆
Número MDL : MFCD00063182
Número CAS: 78663-07-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -8.0 to -11.0 deg (C=7, AcOH)