Print…
Cholesteryl myristate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Myristic acid Cholesterol ester, Cholesterol Myristate
C0675-10G C0675-25G
TCIAC0675-10GEA 55 EUR
TCIAC0675-10G TCIAC0675-25G
Cholesteryl myristate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Cholesteryl myristate
Fórmula: C₄₁H₇₂O₂
Número MDL : MFCD00014256
Número CAS: 1989-52-2
EINECS: 217-867-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ester Value) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -24.0 to -27.0 deg (C=2,chloroform)