Print…
N-Carbobenzoxy-DL-methionine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Cbz-DL-Met-OH, N-Cbz-DL-methionine, Z-DL-Met-OH
C0630-1G C0630-10G
TCIAC0630-1GEA 17 EUR
TCIAC0630-1G TCIAC0630-10G
N-Carbobenzoxy-DL-methionine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-Carbobenzoxy-DL-methionine
Fórmula: C₁₃H₁₇NO₄S
Número MDL : MFCD00065123
Número CAS: 4434-61-1
EINECS: 224-640-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency