Print…
Clorofórmio-D1 estabilizado
Fornecedor: TCI
Perigo
Estabilização: Stabilised with silver
C0583-10G C0583-100G
TCIAC0583-10GEA 30 EUR
TCIAC0583-10G TCIAC0583-100G
Clorofórmio-D1 estabilizado
Clorofórmio-D1
Fórmula: CDCl₃
Ponto de ebulição: 61°C
Número MDL : MFCD00000827
Número CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Degree of deuteration min. 99.6 atom%D