Print…
N-Cyclohexyl-2-benzothiazolylsulphenamide ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-Cyclohexyl-2-benzothiazolesulphenamide, N-Cyclohexylbenzothiazole-2-sulphenamide, Thiohexam
C0576-25G C0576-500G
TCIAC0576-25GEA 18 EUR
TCIAC0576-25G TCIAC0576-500G
N-Cyclohexyl-2-benzothiazolylsulphenamide ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
N-Cyclohexyl-2-benzothiazolylsulphenamide
Fórmula: C₁₃H₁₆N₂S₂
Número MDL : MFCD00022872
Número CAS: 95-33-0
EINECS: 202-411-2
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=615763ded08ded6decf46fdb4c101a685c72655a&vid=615763ded08ded6decf46fdb4c101a685c72655a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 104.0 deg-C