Print…
N-Carbobenzoxy-L-glutamine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-Cbz-L-glutamine, Z-Gln-OH
C0574-25G C0574-5G
TCIAC0574-25GEA 107 EUR
TCIAC0574-25G TCIAC0574-5G
N-Carbobenzoxy-L-glutamine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-Carbobenzoxy-L-glutamine
Fórmula: C₁₃H₁₆N₂O₅
Número MDL : MFCD00008043
Número CAS: 2650-64-8
EINECS: 220-173-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -6.5 to -8.5 deg (C=2, ethanol)