Print…
β-Carotene ≥97.0% (por UV/Vis)
Fornecedor: TCI
C0560-1G C0560-5G
TCIAC0560-1GEA 21 EUR
TCIAC0560-1G TCIAC0560-5G
β-Carotene ≥97.0% (por UV/Vis)
beta-Carotene
Fórmula: C₄₀H₅₆
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00001556
Número CAS: 7235-40-7
EINECS: 230-636-6
Merck Index: 14,01853
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (UV-vis method) 97.0 to 103.0 %
abs-ratio (a/b) min. 1.00 (E362/E340)
abs-ratio (2a/2b) min. 15.00 (E455x10/E340)
abs-ratio (3a/3b) 1.30 to 1.50 (E455/E434)