Print…
Cytidine hemisulphate salt ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Cytidine sulphate, Cytosine β-D-riboside
C0525-1G C0525-100MG
TCIAC0525-1GEA 30 EUR
TCIAC0525-1G TCIAC0525-100MG
Cytidine hemisulphate salt ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Cytidine hemisulphate salt
Fórmula: C₁₈H₂₆N₆O₁₀·H₂SO₄
Número MDL : MFCD00151091
Número CAS: 32747-18-5
EINECS: 251-191-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +35.0 to +38.0 deg (C=2, H2O)
Solubility in Water almost transparency