Print…
1,5-Cyclooctadiene 98,0 GC_ASSAY_METHOD Stabilised
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Cycloocta-1,5-diene
C0503-25ML C0503-500ML C0503-100ML
TCIAC0503-25MLEA 16 EUR
TCIAC0503-25ML TCIAC0503-500ML TCIAC0503-100ML
1,5-Cyclooctadiene 98,0 GC_ASSAY_METHOD Stabilised
1,5-Cyclooctadiene
Fórmula: C₈H₁₂
Peso Molecular: 108.18 g/mol
Ponto de ebulição: 150°C
Ponto de Fusão: -69
Ponto de Inflamação: 35°C
Número MDL : MFCD00001752
Número CAS: 111-78-4
EINECS: 203-907-1
UN: 2520
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %