Print…
Diethyl-1,2-cyclohexanedicarboxylate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid Diethyl Ester
C0476-25G C0476-500G
TCIAC0476-25GEA 35 EUR
TCIAC0476-25G TCIAC0476-500G
Diethyl-1,2-cyclohexanedicarboxylate ≥95.0% (por GC)
Diethyl-1,2-cyclohexanedicarboxylate
Fórmula: C₁₂H₂₀O₄
Ponto de ebulição: 135°C
Número MDL : MFCD00029449
Número CAS: 10138-59-7
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %