Print…
Violeta de cristal
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Cloreto de 4-[4,4'-bis(dimetilamino)-benzidrilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]dimetilamónio, CI 42555
C0428-25G C0428-500G C0428-100G
TCIAC0428-25GEA 25 EUR
TCIAC0428-25G TCIAC0428-500G TCIAC0428-100G
Violeta de cristal
Violeta básico nº 3
Fórmula: C₂₅H₃₀ClN₃
Peso Molecular: 407.99 g/mol
Ponto de Fusão: 211°C
Número MDL : MFCD00011750
Número CAS: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,04395
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adea2ae2a9521d7ed63b9f59db4f8ec1c5ff8867&vid=b4b460d56ac2a684726430c5bd1368faf6fa697b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Absorbance min. 0.300 (2mg/L, 588.0 to 592.0 nm) (calcd.on dried substance)
Ethanol insoluble matter max. 20.0 %
Drying loss max. 10.0 %
Sensitiveness Turn Purple in Acetic Acid and turn Yellow green by adding Perchloric Acid