Print…
Crotonoyl chloride mistura cis- e trans- ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: But-2-enoyl chloride, 2-Butenoyl chloride, Crotonoyl Chloride, Crotonic acid chloride
C0424-25G C0424-500G C0424-100G
TCIAC0424-25GEA 32 EUR
TCIAC0424-25G TCIAC0424-500G TCIAC0424-100G
Crotonoyl chloride mistura cis- e trans- ≥95.0% (por GC)
Crotonoyl chloride
Fórmula: C₄H₅ClO
Ponto de ebulição: 125°C
Ponto de Inflamação: 35°C
Número MDL : MFCD00000734
Número CAS: 10487-71-5
EINECS: 234-010-3
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8339966514f43cacc60735c7282228908eb24ad8&vid=d829646289c5a5ef5ee441ac38c1064fe11fd300&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)