Print…
Butyl crotonate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Crotonic Acid Butyl Ester
C0417-25ML C0417-500ML
TCIAC0417-25MLEA 28 EUR
TCIAC0417-25ML TCIAC0417-500ML
Butyl crotonate ≥97.0% (por GC)
Butyl crotonate
Fórmula: C₈H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 180°C
Ponto de Inflamação: 64°C
Número MDL : MFCD00053794
Número CAS: 7299-91-4
EINECS: 230-742-2
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %