Print…
Copper PAN
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Bis[1-(2-pyridylazo)-2-naphtholato]copper(II)
C0385-1G C0385-10G
TCIAC0385-1GEA 23 EUR
TCIAC0385-1G TCIAC0385-10G
Copper PAN
Copper PAN
Número MDL : MFCD00067176
Número CAS: 23299-85-6
Encomendar
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Absorbance 0.500 to 0.550 (50 %, Dioxane, 466.0 to 472.0 nm)