Print…
Dimethyl citraconate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Citraconic Acid Dimethyl Ester, (2Z)-Dimethyl 2-methylmaleate
C0364-25G C0364-5G
TCIAC0364-25GEA 151 EUR
TCIAC0364-25G TCIAC0364-5G
Dimethyl citraconate ≥99.0% (por GC)
Dimethyl citraconate
Fórmula: C₇H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 211°C
Número MDL : MFCD00059306
Número CAS: 617-54-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b85df80d8deb927de14fc5769fbcf73e40a711b&vid=3b85df80d8deb927de14fc5769fbcf73e40a711b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %