Print…
cis,trans-5,9-Cyclododecadiene-cis-1,2-diol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
C0355-25G C0355-5G
TCIAC0355-25GEA 140 EUR
TCIAC0355-25G TCIAC0355-5G
cis,trans-5,9-Cyclododecadiene-cis-1,2-diol ≥98.0% (por GC)
cis,trans-5,9-Cyclododecadiene-cis-1,2-diol
Fórmula: C₁₂H₂₀O₂
Número MDL : MFCD00021191
Número CAS: 29118-70-5
EINECS: 249-449-6
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 161.0 deg-C