Print…
Choline hydroxide 48 - 50% em água
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Hydroxyethyltrimethylammonium Hydroxide, Choline
C0326-25G C0326-500G C0326-100G
TCIAC0326-25GEA 16 EUR
TCIAC0326-25G TCIAC0326-500G TCIAC0326-100G
Choline hydroxide 48 - 50% em água
Choline hydroxide
Fórmula: C₅H₁₅NO₂
Peso Molecular: 121.18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002831
Número CAS: 123-41-1
EINECS: 204-625-1
UN: 3267
ADR: 8 II
Merck Index: 14,02204
Encomendar
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 46.5 to 50.0 w/w%