Print…
Cholesterol Palmitate ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
C0322-25G C0322-5G
TCIAC0322-25GEA 84 EUR
TCIAC0322-25G TCIAC0322-5G
Cholesterol Palmitate ≥95.0% (por análise titulométrica)
Cholesterol Palmitate
Fórmula: C₄₃H₇₆O₂
Número MDL : MFCD00003638
Número CAS: 601-34-3
EINECS: 210-002-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ester Value) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -22.0 to -25.0 deg (C=2, CHCl3)
Solubility in Chloroform almost transparency