Print…
1-Cloro-2-propanol ≥70% (por GC) (contains ca. 25% 2-Chloro-1-propanol)
Fornecedor: TCI
Perigo
C0269-25ML C0269-500ML
TCIAC0269-25MLEA 23 EUR
TCIAC0269-25ML TCIAC0269-500ML
1-Cloro-2-propanol ≥70% (por GC) (contains ca. 25% 2-Chloro-1-propanol)
1-Cloro-2-propanol
Fórmula: C₃H₇ClO
Ponto de ebulição: 132°C
Ponto de Inflamação: 52°C
Número MDL : MFCD00004530
Número CAS: 127-00-4
EINECS: 204-819-6
UN: 2611
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,07851
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 70.0 %