Print…
(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: MCPA
C0206-25G C0206-500G
TCIAC0206-25GEA 32 EUR
TCIAC0206-25G TCIAC0206-500G
(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid
Fórmula: C₉H₉ClO₃
Peso Molecular: 200.62 g/mol
Número MDL : MFCD00004306
Número CAS: 94-74-6
EINECS: 202-360-6
Merck Index: 14,05764
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency