Print…
Isobutyl chloroformate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Chloroformic acid isobutyl ester
C0178-25G C0178-100G C0178-500G
TCIAC0178-25GEA 17 EUR
TCIAC0178-25G TCIAC0178-100G TCIAC0178-500G
Isobutyl chloroformate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Isobutyl chloroformate
Fórmula: C₅H₉ClO₂
Peso Molecular: 136.58 g/mol
Ponto de ebulição: 129°C
Ponto de Fusão: -80
Ponto de Inflamação: 35°C
Número MDL : MFCD00000642
Número CAS: 543-27-1
EINECS: 208-840-1
UN: 2742
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,05139
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %