Print…
3-Chlorobutyric acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
C0147-10ML C0147-25ML
TCIAC0147-10MLEA 183 EUR
TCIAC0147-10ML TCIAC0147-25ML
3-Chlorobutyric acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Chlorobutyric acid
Fórmula: C₄H₇ClO₂
Ponto de ebulição: 112°C
Número MDL : MFCD00020496
Número CAS: 1951-12-8
EINECS: 217-771-6
UN: 3265
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %