Print…
Allyl chloroacetate 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Chloroacetic acid allyl ester, Allyl 2-chloroacetate
C0090-25G C0090-500G
TCIAC0090-25GEA 37 EUR
TCIAC0090-25G TCIAC0090-500G
Allyl chloroacetate 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Allyl chloroacetate
Fórmula: C₅H₇ClO₂
Peso Molecular: 134.56 g/mol
Ponto de ebulição: 164°C
Ponto de Inflamação: 61°C
Número MDL : MFCD00058936
Número CAS: 2916-14-5
EINECS: 220-839-8
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %