Print…
Chloranilic acid sodium salt hydrate ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Sodium Chloranilate, Sodium chloranilate trihydrate
C0081-25G C0081-5G
TCIAC0081-25GEA 96 EUR
TCIAC0081-25G TCIAC0081-5G
Chloranilic acid sodium salt hydrate ≥95.0% (por análise titulométrica)
Chloranilic acid sodium salt hydrate
Fórmula: C₆H₂Cl₂O₄
Peso Molecular: 252.94 g/mol
Número MDL : MFCD00013787
Número CAS: 36275-66-8
EINECS: 252-947-6
Encomendar
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 20.0 %