Print…
Chloramine-B-hydrate ≥80.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Benzenesulphonechloramide Sodium Salt
C0075-25G C0075-100G
TCIAC0075-25GEA 47 EUR
TCIAC0075-25G TCIAC0075-100G
Chloramine-B-hydrate ≥80.0% (por análise titulométrica)
Chloramine-B-hydrate
Fórmula: C₆H₆ClNO₂S
Peso Molecular: 213.61 g/mol
Número MDL : MFCD00007545
Número CAS: 304655-80-9
EINECS: 204-847-9
UN: 1479
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,02074
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 80.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 15.0 %