Print…
Dibutyl carbonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Carbonic acid dibutyl ester
C0040-25G C0040-5G
TCIAC0040-25GEA 145 EUR
TCIAC0040-25G TCIAC0040-5G
Dibutyl carbonate ≥98.0% (por GC)
Dibutyl carbonate
Fórmula: C₉H₁₈O₃
Ponto de ebulição: 207°C
Número MDL : MFCD00043938
Número CAS: 542-52-9
EINECS: 208-816-0
Merck Index: 14,01558
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %