Print…
Guaiacol carbonate ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
C0039-25G C0039-500G
TCIAC0039-25GEA 56 EUR
TCIAC0039-25G TCIAC0039-500G
Guaiacol carbonate ≥98.0% (por HPLC)
Guaiacol carbonate
Fórmula: C₁₅H₁₄O₅
Número MDL : MFCD00025723
Número CAS: 553-17-3
EINECS: 209-034-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 87.0 to 90.0 deg-C