Print…
2-[2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]thiazol-4-yl]acetic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-BOC-2-amino-4-thiazolacetic acid, 2-(2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)thiazol-4-yl)acetic acid, [2-[[[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl]amino]-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid
B6173-1G B6173-250MG
TCIAB6173-1GEA 124 EUR
TCIAB6173-1G TCIAB6173-250MG
2-[2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]thiazol-4-yl]acetic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-[2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]thiazol-4-yl]acetic acid
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O₄S
Número MDL : MFCD02682394
Número CAS: 89336-46-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency