Print…
1-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-Bromo-9,9'-spirobifluorene
B6138-1G B6138-5G
TCIAB6138-1GEA 62 EUR
TCIAB6138-1G TCIAB6138-5G
1-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
Fórmula: C₂₅H₁₅Br
Peso Molecular: 395.30 g/mol
Número MDL : MFCD31556229
Número CAS: 1450933-18-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 212.0 to 216.0 deg-C