Print…
sec-Butyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Di-sec-Butyl Sufide, 3,5-Dimethyl-4-thiaheptane, Di-sec-butylsulphide, 2-(sec-Butylthio)butane
B6136-25ML B6136-5ML
TCIAB6136-25MLEA 124 EUR
TCIAB6136-25ML TCIAB6136-5ML
sec-Butyl sulphide ≥98.0% (por GC)
sec-Butyl sulphide
Fórmula: C₈H₁₈S
Ponto de ebulição: 165°C
Ponto de Inflamação: 39°C
Número MDL : MFCD00009332
Número CAS: 626-26-6
EINECS: 210-938-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %