Print…
N-(4-Bromophenyl)-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine ≥95.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
B6133-1G B6133-5G
TCIAB6133-1GEA 67 EUR
TCIAB6133-1G TCIAB6133-5G
N-(4-Bromophenyl)-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine ≥95.0% (por HPLC, azoto total)
N-(4-Bromophenyl)-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine
Fórmula: C₂₁H₁₈BrN
Peso Molecular: 364.29 g/mol
Número MDL : MFCD32263467
Número CAS: 1644059-09-5
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C