Print…
4-Bromospiro[fluorene-9,9'-xanthene] ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Bromospiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene], 4-Bromo-spiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene]
B6128-1G B6128-5G
TCIAB6128-1GEA 56 EUR
TCIAB6128-1G TCIAB6128-5G
4-Bromospiro[fluorene-9,9'-xanthene] ≥98.0% (por GC)
4-Bromospiro[fluorene-9,9'-xanthene]
Fórmula: C₂₅H₁₅BrO
Número MDL : MFCD32065723
Número CAS: 1609484-45-8
Encomendar
Appearance White to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C