Print…
Bis(4-pyridyl)amine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4'-Dipyridylamine, N-(4-Pyridinyl)-4-pyridinamine, Di(pyridin-4-yl)amine
B6124-1G B6124-250MG
TCIAB6124-1GEA 170 EUR
TCIAB6124-1G TCIAB6124-250MG
Bis(4-pyridyl)amine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Bis(4-pyridyl)amine
Fórmula: C₁₀H₉N₃
Peso Molecular: 171.20 g/mol
Número MDL : MFCD00829434
Número CAS: 1915-42-0
Encomendar
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %